Stampa…
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H57199.MD H57199.03
H57199.MDEA 98.8 EUR
H57199.MD H57199.03
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95% CAS No.: 110013-19-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD09260722
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di fusione: 174…176 °C
Densità: 0,979
MDL Number: MFCD09260722
CAS Number: 110013-19-9