2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 52943-21-2
Molecular Formula: C8H9ClN2O
Formula Weight: 184.63
Melting Point: 63-65°
MDL No.: MFCD08593346
Formula:
C₈H₉ClN₂O Punto di fusione: 63…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08593346 CAS Number: 52943-21-2 |