Stampa…
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H56337.06 H56337.14
H56337.06EA 80 EUR
H56337.06 H56337.14
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Purity: 99% CAS No.: 4805-22-5 Molecular Formula: C8H4Br2S2 Formula Weight: 324.06 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00219110
Formula: C₈H₄Br₂S₂
Peso molecolare: 324.05 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219110
CAS Number: 4805-22-5