3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
Purity: 96%
CAS No.: 3749-36-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 92-93°/25mm
MDL No.: MFCD00051507
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114.14 g/mol Punto di ebollizione: 92…93 °C (25 mmHg) Densità: 1.101 Flash Pt: 89 °C (192 °F) |
MDL Number:
MFCD00051507 CAS Number: 3749-36-8 EINECS: 223-150-0 |