Stampa…
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
H56029.06 H56029.14
H56029.06EA 108 EUR
H56029.06 H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 37943-90-1 Molecular Formula: C17H14NP Formula Weight: 263.27 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00192108
Formula: C₁₇H₁₄NP
Peso molecolare: 263,28 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192108
CAS Number: 37943-90-1