4,5-Diazafluoren-9-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 50890-67-0
Molecular Formula: C11H6N2O
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00046892
Formula:
C₁₁H₆N₂O Punto di fusione: 214…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046892 CAS Number: 50890-67-0 |