1-Cbz-piperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzyl piperazine-1-carboxylate, Piperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 31166-44-6
Molecular Formula: C12H16N2O2
Formula Weight: 220.27
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 158-161°/1.4mm
Beilstein Reference: 179500
MDL No.: MFCD00274317
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Punto di ebollizione: 158…161 °C (1,4 mmHg) Densità: 1,142 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00274317 CAS Number: 31166-44-6 |