Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17325-26-7
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00216584
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Punto di fusione: 154…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216584 CAS Number: 17325-26-7 |