2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H55922.03
H55922.06
H55922.03EA
90.1
EUR
H55922.03
H55922.06
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 41031-50-9
Molecular Formula: C17H22O
Formula Weight: 242.36
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 128-130°
MDL No.: MFCD00168147
Formula:
C₁₇H₂₂O Peso molecolare: 242,362 g/mol Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168147 CAS Number: 41031-50-9 |