3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Formula:
C₃H₉NO₃S Punto di fusione: 293 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008225 CAS Number: 3687-18-1 EINECS: 222-977-4 Merck Index: 14,10218 |