Stampa…
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55752.03 H55752.06
H55752.03EA 81.6 EUR
H55752.03 H55752.06
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1149-23-1 Molecular Formula: C13H19NO4 Formula Weight: 253.30 Melting Point: 178-183° MDL No.: MFCD00005951
Formula: C₁₃H₁₉NO₄
Punto di fusione: 178…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005951
CAS Number: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6