Stampa…
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55747.MD H55747.03 H55747.06
H55747.MDEA 70.9 EUR
H55747.MD H55747.03 H55747.06
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98% CAS No.: 27318-90-7 Molecular Formula: C12H6N2O2 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 260° dec. MDL No.: MFCD00014473
Formula: C₁₂H₆N₂O₂
Peso molecolare: 210,19 g/mol
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014473
CAS Number: 27318-90-7