4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 80841-78-7
Molecular Formula: C5H5ClO3
Formula Weight: 148.55
Flash Point: 129°(264°F)
Boiling Point:
Formula:
C₅H₅ClO₃ Punto di ebollizione: >90 °C (2 mmHg) Flash Pt: 129 °C (264 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07787494 CAS Number: 80841-78-7 |