Stampa…
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55656.03 H55656.06 H55656.14
H55656.03EA 27.3 EUR
H55656.03 H55656.06 H55656.14
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Purity: 99% CAS No.: 2085-33-8 Molecular Formula: C27H18AlN3O3 Formula Weight: 459.44 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to green Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191693
Formula: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191693
CAS Number: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0
Merck Index: 14,370