Stampa…
7-Chloroisatin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-Chloroindoline-2,3-dione, 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 7-Cloroindoline-2,3-dione
H55594.03 H55594.06
H55594.03EA 32.7 EUR
H55594.03 H55594.06
7-Chloroisatin 97%
7-Chloroisatin
Purity: 97% CAS No.: 7477-63-6 Molecular Formula: C8H4ClNO2 Formula Weight: 181.58 Physical Form: Solid Appearance: Orange Melting Point: 187-191° MDL No.: MFCD00022796
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Punto di fusione: 187…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022796
CAS Number: 7477-63-6