Stampa…
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55469.MD H55469.03
H55469.MDEA 108 EUR
H55469.MD H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 4018-82-0 Molecular Formula: C14H12ClNO2 Formula Weight: 261.71 MDL No.: MFCD00508611
Formula: C₁₄H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 261,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00508611
CAS Number: 4018-82-0