1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Naphthalen-1-ylmethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 40675-81-8
Molecular Formula: C15H18N2
Formula Weight: 226.32
Physical Form: Powder
Appearance: White to brown
Melting Point: 63-67°
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01314185
Formula:
C₁₅H₁₈N₂ Peso molecolare: 226,323 g/mol Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01314185 CAS Number: 40675-81-8 ADR: 9,III |