Stampa…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 63.8 EUR
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Formula: C₁₄H₁₀BrN
Peso molecolare: 272,14 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671503
CAS Number: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
ADR: 6.1,III