Stampa…
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
H55356.03 H55356.06
H55356.03EA 65.1 EUR
H55356.03 H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97% CAS No.: 82832-57-3 Molecular Formula: C21H30F2 Formula Weight: 320.47 Melting Point: 43-46° MDL No.: MFCD09838997
Formula: C₂₁H₃₀F₂
Peso molecolare: 320,468 g/mol
Punto di fusione: 43…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09838997
CAS Number: 82832-57-3