Stampa…
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
45914.14 45914.06
45914.14EA 587 EUR
45914.14 45914.06
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in polvere -200 mesh
Neodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey to silver Odour: Odourless UN No.: 1383 MDL No.: MFCD00011130
Formula: Nd
Peso molecolare: 144,24 g/mol
Punto di ebollizione: 2474 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1014,85 °C
Densità: 6,46 g/cm³ (1240 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011130
CAS Number: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 1383
ADR: 4.2,I
Merck Index: 12,06538