2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 25808-30-4
Molecular Formula: C3H6N2.HCl
Formula Weight: 106.55
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 3908975
MDL No.: MFCD00012587
Formula:
C₃H₇ClN₂ Punto di fusione: 103…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012587 CAS Number: 25808-30-4 EINECS: 247-277-6 |