Stampa…
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55183.03 H55183.06
H55183.03EA 125 EUR
H55183.03 H55183.06
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 63799-11-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 MDL No.: MFCD00192280
Formula: C₁₈H₁₉N
Peso molecolare: 249,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192280
CAS Number: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8