Stampa…
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-hydroxyphenyl)carbamate
H55059.14 H55059.06
H55059.14EA 248 EUR
H55059.14 H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 19962-06-2 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD06798070
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,25 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798070
CAS Number: 19962-06-2