Stampa…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03 H55012.06
H55012.03EA 55.3 EUR
H55012.03 H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 190771-22-3 Molecular Formula: C12H13NSi Formula Weight: 199.33 Melting Point: 42-47° MDL No.: MFCD09260494
Formula: C₁₂H₁₃NSi
Punto di fusione: 42…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260494
CAS Number: 190771-22-3