(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3468-18-6
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD04973297
Formula:
C₉H₁₀N₂ Punto di fusione: 130…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973297 CAS Number: 3468-18-6 |