Stampa…
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H54831.MD H54831.03 H54831.06
H54831.MDEA 96.2 EUR
H54831.MD H54831.03 H54831.06
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 61379-64-4 Molecular Formula: C9H19N3 Formula Weight: 169.27 MDL No.: MFCD00190598
Formula: C₉H₁₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190598
CAS Number: 61379-64-4
EINECS: 262-742-3