1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 74257-00-4
Molecular Formula: C11H12N4O4S
Formula Weight: 296.30
Melting Point: 134-139°
Beilstein Reference: 4328921
MDL No.: MFCD00009754
Formula:
C₁₁H₁₂N₄O₄S Punto di fusione: 134…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009754 CAS Number: 74257-00-4 |