Stampa…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
H54745.03 H54745.06
H54745.03EA 102 EUR
H54745.03 H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 31519-62-7 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 MDL No.: MFCD00856161
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00856161
CAS Number: 31519-62-7