O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
H54732.14
H54732.22
H54732.14EA
106
EUR
H54732.14
H54732.22
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 99+%
CAS No.: 330641-16-2
Molecular Formula: C11H15BClF4N5O
Formula Weight: 355.53
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD04973270
Formula:
C₁₁H₁₅BClF₄N₅O Peso molecolare: 355,53 g/mol Punto di fusione: 198…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973270 CAS Number: 330641-16-2 |