Stampa…
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
H54640.MD H54640.03
H54640.MDEA 85.6 EUR
H54640.MD H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 3468-17-5 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 MDL No.: MFCD06213839
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213839
CAS Number: 3468-17-5