Stampa…
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD H54614.03
H54614.MDEA 92.6 EUR
H54614.MD H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1006876-27-2 Molecular Formula: C14H21BN2O3 Formula Weight: 276.14 MDL No.: MFCD08458484
Formula: C₁₄H₂₁BN₂O₃
Peso molecolare: 276,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458484
CAS Number: 1006876-27-2