2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 312496-16-5
Molecular Formula: C13H9N3O2
Formula Weight: 239.23
MDL No.: MFCD01414693
Formula:
C₁₃H₉N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01414693 CAS Number: 312496-16-5 |