4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14394-61-7
Molecular Formula: C6H8ClN3
Formula Weight: 157.60
MDL No.: MFCD00462111
Formula:
C₆H₈ClN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00462111 CAS Number: 14394-61-7 |