1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 699-03-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 231…232 °C Densità: 1,461 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04507522 CAS Number: 699-03-6 |