Stampa…
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
H54487.03 H54487.06
H54487.03EA 50.6 EUR
H54487.03 H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 33763-20-1 Molecular Formula: C11H9NO2S Formula Weight: 219.26 Melting Point: 202-206° MDL No.: MFCD00141955
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Peso molecolare: 219,26 g/mol
Punto di fusione: 202…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141955
CAS Number: 33763-20-1