Stampa…
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
H54448.03 H54448.06 H54448.14
H54448.03EA 99.9 EUR
H54448.03 H54448.06 H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10070-92-5 Molecular Formula: C5H4N2O Formula Weight: 108.10 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 80-82°/4mm MDL No.: MFCD03426065
Formula: C₅H₄N₂O
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 39…43 °C
Densità: 1,23
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03426065
CAS Number: 10070-92-5