Stampa…
8-Methoxyquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H54430.MD H54430.03 H54430.06
H54430.MDEA 42.9 EUR
H54430.MD H54430.03 H54430.06
8-Methoxyquinoline 96%
8-Methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 938-33-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00957068
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di fusione: 38…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957068
CAS Number: 938-33-0
EINECS: 213-341-7