Stampa…
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)thiazol-2-amine
H54413.MD H54413.03 H54413.06
H54413.MDEA 69.2 EUR
H54413.MD H54413.03 H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97% CAS No.: 2834-79-9 Molecular Formula: C15H12N2S Formula Weight: 252.33 Beilstein Reference: 187642 MDL No.: MFCD00047059
Formula: C₁₅H₁₂N₂S
Peso molecolare: 252,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047059
CAS Number: 2834-79-9