N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-61-1
Molecular Formula: C9H14N4O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 6141956
MDL No.: MFCD00216663
Formula:
C₉H₁₄N₄O₂ Peso molecolare: 210,24 g/mol Punto di fusione: 97…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216663 CAS Number: 152120-61-1 |