Stampa…
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54342.MD H54342.03
H54342.MDEA 103 EUR
H54342.MD H54342.03
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 916204-05-2 Molecular Formula: C24H23ClN2O2 Formula Weight: 406.91 MDL No.: MFCD16251290
Formula: C₂₄H₂₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 406,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16251290
CAS Number: 916204-05-2