Stampa…
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
H54340.03 H54340.06
H54340.03EA 85.1 EUR
H54340.03 H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 2703-17-5 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00967074
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00967074
CAS Number: 2703-17-5