(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 21109-25-1
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD03422512
Formula:
C₉H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03422512 CAS Number: 21109-25-1 |