N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
H54253.06
H54253.14
H54253.06EA
78.3
EUR
H54253.06
H54253.14
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 6919-61-5
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.533
Boiling Point: 70°
MDL No.: MFCD00075320
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,19 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C Densità: 1,085 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075320 CAS Number: 6919-61-5 |