Stampa…
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H54229.MD H54229.03
H54229.MDEA 132 EUR
H54229.MD H54229.03
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Purity: 97% CAS No.: 231278-20-9 Molecular Formula: C21H14ClFIN3O Formula Weight: 505.72 MDL No.: MFCD09998827
Formula: C₂₁H₁₄ClFIN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998827
CAS Number: 231278-20-9