[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 42989-85-5
Molecular Formula: C7H13NO5
Formula Weight: 191.18
Melting Point: ca 115° dec.
Beilstein Reference: 6137646
MDL No.: MFCD01632027
Formula:
C₇H₁₃NO₅ Punto di fusione: ∼ 115 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632027 CAS Number: 42989-85-5 |