N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-55-3
Molecular Formula: C20H18N4O4
Formula Weight: 378.38
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD02683516
Formula:
C₂₀H₁₈N₄O₄ Punto di fusione: 87…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683516 CAS Number: 152120-55-3 |