Stampa…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H54088.MD H54088.03 H54088.06
H54088.MDEA 62.8 EUR
H54088.MD H54088.03 H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 306960-77-0 Molecular Formula: C6H3F3N2O2 Formula Weight: 192.10 Melting Point: 170-175° MDL No.: MFCD09054851
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 192.1 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09054851
CAS Number: 306960-77-0