Stampa…
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 47.8 EUR
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Punto di fusione: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00796482
CAS Number: 1208-64-6