5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 448193-94-0
Molecular Formula: C9H6Cl2O
Formula Weight: 201.05
Melting Point: 98°
MDL No.: MFCD09908160
Formula:
C₉H₆Cl₂O Punto di fusione: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09908160 CAS Number: 448193-94-0 |