Stampa…
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54005.03 H54005.06
H54005.03EA 108 EUR
H54005.03 H54005.06
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
5,7-Dibromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 923977-18-8 Molecular Formula: C9H6Br2O Formula Weight: 289.95 Melting Point: 148° MDL No.: MFCD11707100
Formula: C₉H₆Br₂O
Peso molecolare: 289,95 g/mol
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11707100
CAS Number: 923977-18-8